2-Aminobnzenosulfonamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21912.06
B21912.14
B21912.22
B21912.06EA
434
PLN
B21912.06
B21912.14
B21912.22
2-Aminobnzenosulfonamid 98%
2-Aminobnzenosulfonamid
Purity: 98%
CAS No.: 3306-62-5
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Odour: Odourless
Melting Point: 153-157°
MDL No.: MFCD00007932
Formuła:
C₆H₈N₂O₂S Temp. topnienia: 153…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007932 Numer CAS: 3306-62-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-988-1 |