Drukuj
2-Aminobenzimidazol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
174020250 174021000
ACRO174020250EA 499 PLN
ACRO174020250 ACRO174021000
2-Aminobenzimidazol 99+%
2-Aminobenzimidazole
Formuła: C₇H₇N₃
Temp. Wrzenia: 381 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 228…232 °C
Numer MDL: MFCD00005596
Numer CAS: 934-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-280-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %