2-Aminobenzimidazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
L02066.06
L02066.14
L02066.22
L02066.06EA
237
PLN
L02066.06
L02066.14
L02066.22
2-Aminobenzimidazol ≥97%
2-Aminobenzimidazole
Purity: 97+%
CAS No.: 934-32-7
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 116525
Formuła:
C₇H₇N₃ Temp. Wrzenia: 381 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 228…232 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005596 Numer CAS: 934-32-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-280-6 |