Drukuj
2-Aminobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
171778-25G 171778-5G
SIAL171778-25GEA 618 PLN
SIAL171778-25G SIAL171778-5G
2-Aminobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzimidazole
Formuła: C₇H₇N₃
Temp. Wrzenia: 381 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 226…231 °C
Numer MDL: MFCD00005596
Numer CAS: 934-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-280-6