2-Amino-5-nitro-4-picoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
L19729.06
L19729.14
L19729.06EA
743
PLN
L19729.06
L19729.14
2-Amino-5-nitro-4-picoline 98%
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 21901-40-6
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 137695
Formuła:
C₆H₇N₃O₂ Temp. topnienia: 223…225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010692 Numer CAS: 21901-40-6 |