2-Amino-4-etylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Ethylpyridin-2-amine, 4-Ethyl-2-pyridylamine
A18754.09
A18754.18
A18754.88
A18754.09EA
990
PLN
A18754.09
A18754.18
A18754.88
2-Amino-4-etylopirydyna 97%
2-Amino-4-etylopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 33252-32-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 65-69°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00129025
Formuła:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Temp. topnienia: 65…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00129025 Numer CAS: 33252-32-3 Numer WE (dawny EINECS): 251-430-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |