Drukuj
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Hydroxyanthranilic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
148776-1G 148776-250MG
SIAL148776-1GEA 3590 PLN
SIAL148776-1G SIAL148776-250MG
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 164
Numer MDL: MFCD00007700
Numer CAS: 548-93-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-962-5