Kwas 2-amino-3-bromo-5-metylobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15443.06
A15443.14
A15443.06EA
559
PLN
A15443.06
A15443.14
Kwas 2-amino-3-bromo-5-metylobenzoesowy ≥98%
Kwas 2-amino-3-bromo-5-metylobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 13091-43-5
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 3540992
Formuła:
C₈H₈BrNO₂ Temp. topnienia: 202…206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051705 Numer CAS: 13091-43-5 |