2,6-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31974.MD
H31974.03
H31974.MDEA
452
PLN
H31974.MD
H31974.03
2,6-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd 95%
Purity: 95%
CAS No.: 532967-21-8
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 179-182°
MDL No.: MFCD07772042
Formuła:
C₇H₄F₂O₂ Temp. topnienia: 179…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07772042 Numer CAS: 532967-21-8 |