Drukuj
Acetonitryl ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20071.294EA 409 PLN
20071.294 20071.328 20071.460 20071.550 20071.950
Acetonitryl ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Solution (100 g/l) Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 80 - 82 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.781 - 0.784
Density (20/20) 0.782 - 0.785
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.15 %
CN (Cyanide) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.04 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Transmittance (255-420 nm) Min. 98 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test