2,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31528.03
H31528.06
H31528.03EA
807
PLN
H31528.03
H31528.06
2,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd ≥99%
2,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 918523-99-6
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD04112521
Formuła:
C₇H₄F₂O₂ Temp. topnienia: 145…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04112521 Numer CAS: 918523-99-6 |