Drukuj
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
361050010 361050050
ACRO361050010EA 182 PLN
ACRO361050010 ACRO361050050
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
2,5-Dibromo-4-picoline
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Temp. topnienia: 37…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234955
Numer CAS: 3430-26-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %