2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2(1H)-one, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
A19690.14
A19690.22
A19690.14EA
447
PLN
A19690.14
A19690.22
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥97%
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline
Purity: 97%
CAS No.: 4966-90-9
Molecular Formula: C6H6N2O4
Formula Weight: 170.13
Melting Point:
Formuła:
C₆H₆N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167612 Numer CAS: 4966-90-9 |