2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32617.06
H32617.14
H32617.06EA
753
PLN
H32617.06
H32617.14
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 153775-33-8
Molecular Formula: C7H3F2NO4
Formula Weight: 203.10
Melting Point: 125-133°
MDL No.: MFCD04115713
Formuła:
C₇H₃F₂NO₄ Temp. topnienia: 125…133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115713 Numer CAS: 153775-33-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |