Acetonitryl ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
20070.291EA
207
PLN
20070.291
20070.325
20070.462
20070.553
20070.950
Acetonitryl ≥99%, TECHNICAL
Acetonitryl
Formuła:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Temp. Wrzenia: 81.6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –45,7 °C Gęstość: 0.782 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 13,00071 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Refractive index (20°C) | 1.343 - 1.345 |