2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19718.09
A19718.18
A19718.88
A19718.09EA
1330
PLN
A19718.09
A19718.18
A19718.88
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 28286-86-4
Molecular Formula: C7H5Cl3O2S
Formula Weight: 259.54
Melting Point: 70-73°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044016
Formuła:
C₇H₅Cl₃O₂S Temp. topnienia: 70…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044016 Numer CAS: 28286-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 248-938-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |