Drukuj
2,3-Dichloro-5-trifluorometylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
241810250 241811000
ACRO241810250EA 203 PLN
ACRO241810250 ACRO241811000
2,3-Dichloro-5-trifluorometylopirydyna 97%
2,3-Dichloro-5-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 176 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 8…9 °C
Gęstość: 1.549 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042243
Numer CAS: 69045-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 410-340-5
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %