Drukuj
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ukladu gradientowego dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20060.320EA 522 PLN
20060.320 20060.420 20060.290 20060.360
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ukladu gradientowego dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %
Absorbance (195 nm) Max. 0.1
Absorbance (200 nm) Max. 0.05
Absorbance (210 nm) Max. 0.02
Absorbance (220 nm) Max. 0.02
Absorbance (240 nm) Max. 0.005
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
Transmittance (200 nm) Min. 90 %
Transmittance (210 nm) Min. 94 %
Transmittance (220 nm) Min. 96 %
Transmittance (240 nm) Min. 99 %
Gradient grade (210 nm) Max. 10 mAU