2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Di-tert-butyl ketone, Hexamethylacetone
H53464.06
H53464.14
H53464.06EA
388
PLN
H53464.06
H53464.14
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone ≥98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Purity: 98%
CAS No.: 815-24-7
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.419
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 1701122
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008845
Formuła:
C₉H₁₈O MW: 142.24 g/mol Temp. Wrzenia: 152…153 °C Temp. topnienia: –25.2 °C Gęstość: 0.824 Temp. Zapłonu: 34 °C (93 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008845 Numer CAS: 815-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-419-8 Jednostka: 1224 ADR: 3 III |