2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1-pentanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
B20108.14
B20108.22
B20108.14EA
192
PLN
B20108.14
B20108.22
2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1-pentanol ≥98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1-pentanol
Purity: 98%
CAS No.: 355-80-6
Molecular Formula: F2CH(CF2)3CH2OH
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.3180
Melting Point:
Formuła:
C₅H₄F₈O MW: 232.07 g/mol Temp. Wrzenia: 141…142 °C Temp. topnienia: < –50 °C Gęstość: 1.667 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039631 Numer CAS: 355-80-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-593-4 Klasyfikacja Merck : 14,6746 |