1,1,1-Tris(hydroksymetylo)etan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24324.0E
B24324.36
B24324.0EEA
1020
PLN
B24324.0E
B24324.36
1,1,1-Tris(hydroksymetylo)etan ≥97%
1,1,1-Tris(hydroksymetylo)etan
Purity: 97%
CAS No.: 77-85-0
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: ca 190°
Boiling Point: 137°/15mm
Beilstein Reference: 1304452
MDL No.: MFCD00004687
Formuła:
C₅H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 137 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 190 °C Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004687 Numer CAS: 77-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-063-9 |