2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
B25548.06
B25548.14
B25548.06EA
354
PLN
B25548.06
B25548.14
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Purity: 96%
CAS No.: 4857-04-9
Molecular Formula: C8H7ClN2
Formula Weight: 166.61
Melting Point: 141-143° dec.
MDL No.: MFCD00005602
Formuła:
C₈H₇ClN₂ MW: 166.61 g/mol Temp. topnienia: 141…143 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005602 Numer CAS: 4857-04-9 Numer WE (dawny EINECS): 225-452-8 |