Drukuj
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
109390050 109390250
ACRO109390050EA 215 PLN
ACRO109390050 ACRO109390250
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formuła: C₈H₇ClN₂
MW: 166.61 g/mol
Temp. topnienia: 145…150 °C
Numer MDL: MFCD00005602
Numer CAS: 4857-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-452-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 94 to 106 %