4'-Hydroxy-6-methylflavone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
H30959.03
H30959.06
H30959.14
H30959.03EA
200
PLN
H30959.03
H30959.06
H30959.14
4'-Hydroxy-6-methylflavone ≥97%
4'-Hydroxy-6-methylflavone
Purity: 97%
CAS No.: 288401-04-7
Molecular Formula: C16H12O3
Formula Weight: 252.28
Melting Point: 238-243°
MDL No.: MFCD03424432
Formuła:
C₁₆H₁₂O₃ Temp. topnienia: 238…243 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03424432 Numer CAS: 288401-04-7 |