Drukuj
2-(2-Hydroksyetylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Pyridineethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
128643-100G 128643-500G 128643-5G
SIAL128643-100GEA 552 PLN
SIAL128643-100G SIAL128643-500G SIAL128643-5G
2-(2-Hydroksyetylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hydroksyetylo)pirydyna
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1111 g/cm³ (4 °C)
Numer MDL: MFCD00006364
Numer CAS: 103-74-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-140-2