Drukuj
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) 98%, czysty indicator grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
146310050 146310100 146310500
ACRO146310050EA 615 PLN
ACRO146310050 ACRO146310100 ACRO146310500
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) 98%, czysty indicator grade
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Formuła: C₁₅H₁₁N₃O
Temp. Wrzenia: 412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 138…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004071
Numer CAS: 85-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-637-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test