Drukuj
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
101036-25G 101036-5G
SIAL101036-25GEA 3090 PLN
SIAL101036-25G SIAL101036-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Sigma-Aldrich®
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Formuła: C₁₅H₁₁N₃O
Temp. Wrzenia: 412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 137…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004071
Numer CAS: 85-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-637-9