1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17475.03
A17475.06
A17475.14
A17475.03EA
300
PLN
A17475.03
A17475.06
A17475.14
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98%
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Purity: 98%
CAS No.: 85-85-8
Molecular Formula: C15H11N3O
Formula Weight: 249.27
Melting Point: 138-141°
Beilstein Reference: 206390
Formuła:
C₁₅H₁₁N₃O Temp. Wrzenia: 412 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 138…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004071 Numer CAS: 85-85-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-637-9 |