Drukuj
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Isocratic Grade for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20048.320EA 572 PLN
20048.320 20048.290 20048.360 20048.500 20048.911 20048.914 20048.9010 20048.9030
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Isocratic Grade for HPLC
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 5 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorbance (200 nm) Max. 0.1
Absorbance (210 nm) Max. 0.1
Absorbance (220 nm) Max. 0.05
Absorbance (230 nm) Max. 0.01
Absorbance (250 nm) Max. 0.005
Transmittance (200 nm) Min. 80 %
Transmittance (210 nm) Min. 85 %
Transmittance (220 nm) Min. 90 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (250 nm) Min. 98 %