2-Isopropylanisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
H53383.06
H53383.14
H53383.22
H53383.06EA
267
PLN
H53383.06
H53383.14
H53383.22
2-Isopropylanisole ≥98%
2-Isopropylanisole
Purity: 98%
CAS No.: 2944-47-0
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.508
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00798590
Formuła:
C₁₀H₁₄O Temp. Wrzenia: 198…200 °C Gęstość: 0,936 Temp. Zapłonu: 86 °C (187 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798590 Numer CAS: 2944-47-0 |