2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
L10604.03
L10604.06
L10604.03EA
459
PLN
L10604.03
L10604.06
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 400-99-7
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 92-94°/12mm
Beilstein Reference: 2215510
MDL No.: MFCD00009791
Formuła:
C₇H₄F₃NO₃ MW: 207.11 Temp. Wrzenia: 92…94 °C (12 mmHg) Gęstość: 1.473 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009791 Numer CAS: 400-99-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-927-9 |