4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
L08228.03
L08228.06
L08228.03EA
248
PLN
L08228.03
L08228.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 88-30-2
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 135-138°/0.01mm
Merck Reference: 14,9253
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014714
Formuła:
C₇H₄F₃NO₃ MW: 207.11 Temp. Wrzenia: 135…138 °C (0.01 mmHg) Temp. topnienia: 74…77 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014714 Numer CAS: 88-30-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-818-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |