1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17911.14
A17911.22
A17911.14EA
377
PLN
A17911.14
A17911.22
1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
1-Ethylpyridinium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 1906-79-2
Molecular Formula: C7H10BrN
Formula Weight: 188.07
Melting Point: 117-121°
MDL No.: MFCD00041999
Formuła:
C₇H₁₀BrN Temp. topnienia: 117…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041999 Numer CAS: 1906-79-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-607-3 |