Drukuj
4-Etylo-2-metoksyfenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Ethyl-2-hydroxyanisole, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene, 4-Ethylguaiacol
351960050 351960250
ACRO351960050EA 165 PLN
ACRO351960050 ACRO351960250
4-Etylo-2-metoksyfenol 98%
4-Etylo-2-metoksyfenol
Formuła: C₉H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 234…236 °C
Temp. topnienia: 15 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Numer MDL: MFCD00038714
Numer CAS: 2785-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-500-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %