4-Etylo-2-metoksyfenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Ethyl-2-hydroxyanisole, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene, 4-Ethylguaiacol
A14239.06
A14239.14
A14239.06EA
481
PLN
A14239.06
A14239.14
4-Etylo-2-metoksyfenol ≥98%
4-Etylo-2-metoksyfenol
Purity: 98%
CAS No.: 2785-89-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 15°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 2045329
MDL No.: MFCD00038714
Formuła:
C₉H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 230 °C Temp. topnienia: 15 °C Gęstość: 1,064 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038714 Numer CAS: 2785-89-9 Numer WE (dawny EINECS): 220-500-4 |