3-Etylo-2-jodotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Ethyl-2-iodo-3-methylbenzene, 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
A10839.06
A10839.14
A10839.06EA
411
PLN
A10839.06
A10839.14
3-Etylo-2-jodotoluen ≥98%
3-Etylo-2-jodotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 175277-95-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.08
Boiling Point: 118-120°/15mm
MDL No.: MFCD00052855
Formuła:
C₉H₁₁I Temp. Wrzenia: 118…120 °C (15 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052855 Numer CAS: 175277-95-9 |