Drukuj
4'-Metyloacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M26615-100G M26615-500G
SIALM26615-100GEA 166 PLN
SIALM26615-100G SIALM26615-500G
4'-Metyloacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Metyloacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 226 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008751
Numer CAS: 122-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-514-8