1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18537.06
A18537.14
A18537.06EA
229
PLN
A18537.06
A18537.14
1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
1-Acetyl-2-naphthol
Purity: 99%
CAS No.: 574-19-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 130-132°/2mm
MDL No.: MFCD00012131
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 130…132 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 63…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012131 Numer CAS: 574-19-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-369-4 |