2'-Hydroksy-5'-metyloacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
A13136.06
A13136.14
A13136.22
A13136.06EA
376
PLN
A13136.06
A13136.14
A13136.22
2'-Hydroksy-5'-metyloacetofenon ≥98%
2'-Hydroksy-5'-metyloacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 1450-72-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Temp. Wrzenia: 112…114 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 45…48 °C Gęstość: 1.079 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002380 Numer CAS: 1450-72-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-915-2 |