4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26627.03
H26627.09
H26627.03EA
459
PLN
H26627.03
H26627.09
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile ≥97%
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 191014-55-8
Molecular Formula: C8H6FNO
Formula Weight: 151.14
Melting Point: 75-77°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD04116335
Formuła:
C₈H₆FNO Temp. topnienia: 75…77 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04116335 Numer CAS: 191014-55-8 Numer WE (dawny EINECS): None Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |