3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31620.MD
H31620.03
H31620.MDEA
597
PLN
H31620.MD
H31620.03
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 2967-54-6
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.10
Melting Point: 200-208°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09033181
Formuła:
C₇H₃F₂NO Temp. topnienia: 200…208 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09033181 Numer CAS: 2967-54-6 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |