Drukuj
Acetonitryl, LiChrosolv®, isocratic LC, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
MQ100
1.14291.1000 1.14291.2500 1.14291.4000 1.14291.9010 1.14291.9030 1.14291.9185 1.14291.9910
1.14291.1000EA 265 PLN
1.14291.1000 1.14291.2500 1.14291.4000 1.14291.9010 1.14291.9030 1.14291.9185 1.14291.9910
Acetonitryl, LiChrosolv®, isocratic LC, Supelco®
Acetonitryl
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45.7 °C
Gęstość: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM