3-Chloro-4-hydroksybenzonitryl 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50434.03
H50434.06
H50434.03EA
264
PLN
H50434.03
H50434.06
3-Chloro-4-hydroksybenzonitryl 95%
3-Chloro-4-hydroksybenzonitryl
Purity: 95%
CAS No.: 2315-81-3
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Melting Point: 147-149°
MDL No.: MFCD01567246
Formuła:
C₇H₄ClNO MW: 153.57 g/mol Temp. topnienia: 147…149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01567246 Numer CAS: 2315-81-3 |