1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
A19536.06
A19536.14
A19536.06EA
380
PLN
A19536.06
A19536.14
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene ≥98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 208186-78-1
Molecular Formula: C6H2Br2ClF
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 37-39°
MDL No.: MFCD00143441
Formuła:
C₆H₂Br₂ClF MW: 288.34 g/mol Temp. Wrzenia: 242 Temp. topnienia: 37…39 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143441 Numer CAS: 208186-78-1 |