1-Chloro-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
B22686.14
B22686.22
B22686.14EA
374
PLN
B22686.14
B22686.22
1-Chloro-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), Technical Grade
1-Chloro-2-propanol
Purity: 75%
CAS No.: 127-00-4
Molecular Formula: CH3CH(OH)CH2Cl
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 773653
Merck Reference: 14,7850
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004530
Formuła:
C₃H₇ClO MW: 94.54 g/mol Temp. Wrzenia: 126…127 °C Gęstość: 1.111 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004530 Numer CAS: 127-00-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-819-6 Jednostka: 2611 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,7850 |