2-Chlorofenol ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
185779-100G
185779-500G
185779-5G
SIAL185779-100GEA
331
PLN
SIAL185779-100G
SIAL185779-500G
SIAL185779-5G
2-Chlorofenol ≥99%, Sigma-Aldrich®
2-Chlorofenol
Formuła:
C₆H₅ClO Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 9 °C Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002159 Numer CAS: 95-57-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-433-2 Jednostka: 2021 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,02173 |