Drukuj
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego, LiChropur™ do chromatografii z tworzeniem par jonowych (ICP), Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18303.0025 1.18303.0100
1.18303.0025EA 2930 PLN
1.18303.0025 1.18303.0100
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego, LiChropur™ do chromatografii z tworzeniem par jonowych (ICP), Supelco®
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Formuła: C₄H₉NaO₃S
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007540
Numer CAS: 2386-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-201-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula C₄H₉NaO₃S
Molar Mass 160.17 g/mol
Melting Point 310 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering