Acetonitryl, Prepsolv® Chromatography_prep
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
MQ200
1.13358.2500
1.13358.9030
1.13358.9185
1.13358.9910
1.13358.9186
1.13358.9913
1.13358.2509
1.13358.2500EA
421
PLN
1.13358.2500
1.13358.9030
1.13358.9185
1.13358.9910
1.13358.9186
1.13358.9913
1.13358.2509
Acetonitryl, Prepsolv® Chromatography_prep
Acetonitryl
Prepsolv® solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
Formuła:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Temp. Wrzenia: 81.6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –45.7 °C Gęstość: 0.782 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3 REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 13,00071 |