1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 364-73-8
Molecular Formula: C6H3BrFNO2
Formula Weight: 220.01
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃BrFNO₂ Temp. Wrzenia: 240…241 °C Temp. topnienia: 18…19 °C Gęstość: 1,786 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00129165 Numer CAS: 364-73-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |