4-Bromo-2-fluorobenzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
A13086.06
A13086.14
A13086.06EA
275
PLN
A13086.06
A13086.14
4-Bromo-2-fluorobenzonitryl ≥99%
4-Bromo-2-fluorobenzonitryl
Purity: 99%
CAS No.: 105942-08-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 238-239°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143264
Formuła:
C₇H₃BrFN MW: 200.01 g/mol Temp. Wrzenia: 238…239 °C Temp. topnienia: 69…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143264 Numer CAS: 105942-08-3 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |